1,3-Diisopropilbenceno ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0927-25ML D0927-500ML
TCIAD0927-25MLEA 16 EUR
TCIAD0927-25ML TCIAD0927-500ML
1,3-Diisopropilbenceno ≥85.0% (por GC)
1,3-Diisopropilbenceno
Formula: C₁₂H₁₈
MW: 162.27 g/mol
Pto. Ebullición: 203°C
Pto. de fusión: -40
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008889
Núm. CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab73b113a0b0f0102f2ae7c8ccf966836de571db&vid=753d730aab332e79dd0563bc03d01b55257432b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %