1,3-Diisopropilbenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2490-25ML D2490-500ML
TCIAD2490-25MLEA 16 EUR
TCIAD2490-25ML TCIAD2490-500ML
1,3-Diisopropilbenceno ≥96.0% (por GC)
1,3-Diisopropilbenceno
Formula: C₁₂H₁₈
MW: 162.27 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: -40
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008889
Núm. CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c68a0e7cac2e89aff1a6370a7e820382b9927fc&vid=1ac1da271bee46fbcc8a51e7fa9c4adee40a6783&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %