1,3-Dietilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0478-25ML D0478-100ML
TCIAD0478-25MLEA 41 EUR
TCIAD0478-25ML TCIAD0478-100ML
1,3-Dietilbenceno ≥97.0% (por GC)
1,3-Dietilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de fusión: –84°C
Densidad: 0.8798
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009260
Núm. CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc53b84ae55d34964b4f6b4e9d9eef2462fec804&vid=3da7f8e4498e39d3f5602f73b930bb645bb12cb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %