m-Xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
X0013-25ML
X0013-500ML
TCIAX0013-25MLEA
18
EUR
TCIAX0013-25ML
TCIAX0013-500ML
m-Xileno ≥99.0% (por GC)
m-Xileno
Formula:
C₈H₁₀ Pto. Ebullición: 139°C Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 0,864 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 28°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008536 Núm. CAS: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,III Índice Merck: 14,10081 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...