1,4-Di-terc-butilbenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2111-25G D2111-5G
TCIAD2111-25GEA 131 EUR
TCIAD2111-25G TCIAD2111-5G
1,4-Di-terc-butilbenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Di-terc-butilbenceno
Formula: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: 76…79 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008836
Núm. CAS: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&vid=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency