1,4-Diisopropilbenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D0928-25ML D0928-100ML
TCIAD0928-25MLEA 39 EUR
TCIAD0928-25ML TCIAD0928-100ML
1,4-Diisopropilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Diisopropilbenceno
Formula: C₁₂H₁₈
MW: 162.27 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: -40
Densidad: 0.87707
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008892
Núm. CAS: 100-18-5
EINECS: 202-826-9
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03baa8ad0aaf2c8a88461ad2d7f0303c11c7161&vid=e03baa8ad0aaf2c8a88461ad2d7f0303c11c7161&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR