1,4-Dietilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0479-25ML D0479-5ML
TCIAD0479-25MLEA 82 EUR
TCIAD0479-25ML TCIAD0479-5ML
1,4-Dietilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dietilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de fusión: –43°C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009264
Núm. CAS: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7141f0a1235b2239e8d7714ce9054b42ccb4f59e&vid=7141f0a1235b2239e8d7714ce9054b42ccb4f59e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %