p-Xileno 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Dimethylbenzene
X0014-25ML X0014-500ML
TCIAX0014-25MLEA 16 EUR
TCIAX0014-25ML TCIAX0014-500ML
p-Xileno 99,0 GC_ASSAY_METHOD
p-Xileno
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: 13
Pto. de inflamación: 27°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008556
Núm. CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b28890015c6fecd476a9f2120386901a37e1006&vid=be8240526160da9c38bd3222904ab87ef78a71d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %