4-terc-Butiltolueno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
B0744-25ML B0744-500ML
TCIAB0744-25MLEA 16 EUR
TCIAB0744-25ML TCIAB0744-500ML
4-terc-Butiltolueno ≥95.0% (por GC)
4-terc-Butiltolueno
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148.25 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: -62,5
Pto. de inflamación: 61°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008837
Núm. CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2667
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94895daecdadb84d5f9e3f00db224255ee53235e&vid=14316f4ff0e9a2ad3296610bf5d6d406b4bd9de2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %