o-Etiltolueno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Ethyl-2-methylbenzene, 2-Ethyltoluene

E0184-25ML E0184-5ML
TCIAE0184-25MLEA 72 EUR
TCIAE0184-25ML TCIAE0184-5ML
o-Etiltolueno ≥99.0% (por GC)
o-Etiltolueno
Formula: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: -17
Pto. de inflamación: 39°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009257
Núm. CAS: 611-14-3
EINECS: 210-255-1
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34af074885a41668fb54aad9e667c8110a716708&vid=380f4a78bff7c1cb0d8f6183c73ec8f6e4ef0b61&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR