m-Etiltolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Ethyltoluene, 1-Ethyl-3-methylbenzene
E0185-25ML E0185-5ML
TCIAE0185-25MLEA 89 EUR
TCIAE0185-25ML TCIAE0185-5ML
m-Etiltolueno ≥98.0% (por GC)
m-Etiltolueno
Formula: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: -95,5
Pto. de inflamación: 38°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009259
Núm. CAS: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb163c8437e4a26c6ec36b1c4f4844d10356c3dc&vid=17af205fdb933db4e3904a5594f313fa155b0338&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %