p-Etiltolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-4-methylbenzene, 4-Methylethylbenzene, 4-Ethyltoluene
E0186-100ML E0186-25ML
TCIAE0186-100MLEA 135 EUR
TCIAE0186-100ML TCIAE0186-25ML
p-Etiltolueno ≥97.0% (por GC)
p-Etiltolueno
Formula: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: -62
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009263
Núm. CAS: 622-96-8
EINECS: 210-761-2
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d288fb1ce3d2137647a672238ec8230b6140f88d&vid=26bc552f1e3828e37c4b0ce293bad036b99fbdd2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %