2-Bromomesitileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1261-25G B1261-500G B1261-100G
TCIAB1261-25GEA 23 EUR
TCIAB1261-25G TCIAB1261-500G TCIAB1261-100G
2-Bromomesitileno ≥99.0% (por GC)
2-Bromomesitileno
Formula: C₉H₁₁Br
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000073
Núm. CAS: 576-83-0
EINECS: 209-405-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d129b4354f8ab4493856146d4ce607bd245037&vid=901d3b2f341c4421c02f70ec1a74528880260653&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %