Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T1421-10G T1421-25G
TCIAT1421-10GEA 37 EUR
TCIAT1421-10G TCIAT1421-25G
Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002481
Núm. CAS: 480-63-7
EINECS: 207-553-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bc2edb09d17c7a92d0f20666ae24e98928a7&vid=e092cb655c32b99099c83a997116a788987f06cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency