2,6-Di-terc-butil-p-cresol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol
D0228-25G D0228-500G
TCIAD0228-25GEA 17 EUR
TCIAD0228-25G TCIAD0228-500G
2,6-Di-terc-butil-p-cresol ≥99.0% (por GC)
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 69…70 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01548
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53d2f65b1f4fa2f315ad63c78b7496087eabef4e&vid=e4066bd45b7667e55bbd4f87b14460ba9045c860&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency