2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1667-25G D1667-500G D1667-100G
TCIAD1667-25GEA 33 EUR
TCIAD1667-25G TCIAD1667-500G TCIAD1667-100G
2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol ≥98.0% (por GC)
2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol
Formula: C₁₆H₂₆O
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00017366
Núm. CAS: 4130-42-1
EINECS: 223-945-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e12a3482fc19a2fe1a770386eb504059b195e58&vid=89bcb1ca97d3b3a6a5fea5f25758639d3407872d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency