2,3,6-Trimetilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0877-25G T0877-500G
TCIAT0877-25GEA 17 EUR
TCIAT0877-25G TCIAT0877-500G
2,3,6-Trimetilfenol ≥98.0% (por GC)
2,3,6-Trimetilfenol
Formula: C₉H₁₂O
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: 63…64 °C
Densidad: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002229
Núm. CAS: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62de0be98e83c9fe7eb02318670451b574d36f3d&vid=9a225cae087ebce145e6b413bc92a4ae92db85ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency