2,4,6-Trimetilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0486-25G T0486-500G T0486-100G
TCIAT0486-25GEA 110 EUR
TCIAT0486-25G TCIAT0486-500G TCIAT0486-100G
2,4,6-Trimetilfenol ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trimetilfenol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de fusión: 74 °C
Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002235
Núm. CAS: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b672ed2ea13bc3ef36db3368e5bcd00a97403d4&vid=c5efc8f1beb88364c78bce9f941a5c0a671064a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency