1,2,3-Trimetilbenceno ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0468-25ML
T0468-5ML
TCIAT0468-25MLEA
94
EUR
TCIAT0468-25ML
TCIAT0468-5ML
1,2,3-Trimetilbenceno ≥80.0% (por GC)
1,2,3-Trimetilbenceno
Formula:
C₉H₁₂ Pto. Ebullición: 176°C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 0,894 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 44°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008520 Núm. CAS: 526-73-8 EINECS: 208-394-8 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |