1,2,4-Trimetilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pseudocumene
T0469-25ML T0469-500ML
TCIAT0469-25MLEA 16 EUR
TCIAT0469-25ML TCIAT0469-500ML
1,2,4-Trimetilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,4-Trimetilbenceno
Formula: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Pto. Ebullición: 169°C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008527
Núm. CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07915
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd72b1ab6647e0bc94fa09d39368ef221d5ab95&vid=3e4c263197149cccaf7eb653f5ddf97763af7cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %