1,3,5-Tri-terc-butilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1633-25G
T1633-5G
TCIAT1633-25GEA
76
EUR
TCIAT1633-25G
TCIAT1633-5G
1,3,5-Tri-terc-butilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Tri-terc-butilbenceno
Formula:
C₁₈H₃₀ Pto. Ebullición: 248°C Pto. de fusión: 69…71 °C Densidad: 2,637 g/cm³ (22 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008831 Núm. CAS: 1460-02-2 EINECS: 215-952-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |