1,3,5-Trietilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0426-25ML T0426-5ML
TCIAT0426-25MLEA 468 EUR
TCIAT0426-25ML TCIAT0426-5ML
1,3,5-Trietilbenceno ≥97.0% (por GC)
1,3,5-Trietilbenceno
Formula: C₁₂H₁₈
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,8631 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009261
Núm. CAS: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b996b005a3316dea1602ae24e58e558ae8af3b&vid=f28e50742bc553371e3cb59d71f7bd3013cd7e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %