1,3,5-Trietilbenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0868-1ML T0868-5ML
TCIAT0868-1MLEA 83 EUR
TCIAT0868-1ML TCIAT0868-5ML
1,3,5-Trietilbenceno ≥99.0% (por GC)
1,3,5-Trietilbenceno
Formula: C₁₂H₁₈
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,8631 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009261
Núm. CAS: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2ade27a24b84215e337065e138b1e058d8a3a7&vid=4376a4d987245d2580bcd3dd8ce2a94be17faf97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %