Mesitileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trimetilbenceno
T0470-25ML T0470-500ML
TCIAT0470-25MLEA 17 EUR
TCIAT0470-25ML TCIAT0470-500ML
Mesitileno ≥97.0% (por GC)
Mesitileno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008538
Núm. CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05907
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ca686cbce7b490f2f3bea8a3ba3e49c8147d59&vid=631557b71dd35958164a70219385283e2fa4d255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %