5-terc-Butil-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
B0965-25ML
B0965-500ML
TCIAB0965-25MLEA
18
EUR
TCIAB0965-25ML
TCIAB0965-500ML
5-terc-Butil-m-xileno ≥98.0% (por GC)
5-terc-Butil-m-xileno
Formula:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Pto. Ebullición: 202°C Pto. de fusión: -22 Pto. de inflamación: 72°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008832 Núm. CAS: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...