1-Iodo-2,3,5,6-tetrametilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0992-5G T0992-1G
TCIAT0992-5GEA 90 EUR
TCIAT0992-5G TCIAT0992-1G
1-Iodo-2,3,5,6-tetrametilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Iodo-2,3,5,6-tetrametilbenceno
Formula: C₁₀H₁₃I
Pto. Ebullición: 290°C
Número MDL: MFCD00013705
Núm. CAS: 2100-25-6
EINECS: 218-266-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62609acd926b107dbb32e7bc9c4b9f54b2839f31&vid=62609acd926b107dbb32e7bc9c4b9f54b2839f31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity