1,2,4,5-Tetrametilbenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

T0714-25G T0714-500G
TCIAT0714-25GEA 33 EUR
TCIAT0714-25G TCIAT0714-500G
1,2,4,5-Tetrametilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,4,5-Tetrametilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de fusión: 78…81 °C
Densidad: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008528
Núm. CAS: 95-93-2
EINECS: 202-465-7
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,03468
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ac9fad5abf10a1513055620e8be1a60dbf6ef1&vid=94aa500e015fe8a88530aaded54bb936df2f007b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR