Pentametilbenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4,5-Pentamethylbenzene
P0043-25G P0043-5G
TCIAP0043-25GEA 148 EUR
TCIAP0043-25G TCIAP0043-5G
Pentametilbenceno ≥99.0% (por GC)
Pentametilbenceno
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…52 °C
Densidad: 0,917 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008522
Núm. CAS: 700-12-9
EINECS: 211-837-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1112be7b1534b29313cb6c34b734a18f0cc247&vid=fd1112be7b1534b29313cb6c34b734a18f0cc247&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency