2,4,6-Tris(bromometil)mesitileno ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1641-25G T1641-5G
TCIAT1641-25GEA 174 EUR
TCIAT1641-25G TCIAT1641-5G
2,4,6-Tris(bromometil)mesitileno ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Tris(bromometil)mesitileno
Formula: C₁₂H₁₅Br₃
Número MDL: MFCD00192554
Núm. CAS: 21988-87-4
EINECS: 244-697-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0734c003d664baf18599b660439e8d45979228b&vid=ad5cf8062361d0e884e2a39624e174d5e331c185&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 190.0 deg-C