Hexakis(bromometil)benceno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromomethyl)benzene
H0901-1G H0901-5G
TCIAH0901-1GEA 33 EUR
TCIAH0901-1G TCIAH0901-5G
Hexakis(bromometil)benceno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hexakis(bromometil)benceno
Formula: C₁₂H₁₂Br₆
MW: 635,65 g/mol
Número MDL: MFCD00182539
Núm. CAS: 3095-73-6
EINECS: 221-443-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2bb87e545a3f8962a925225659102c9f70e42a&vid=d944233458ef9ae59463d000ce2898d9551f2925&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %