1-Bromo-4-ciclohexilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2686-25G B2686-5G
TCIAB2686-25GEA 297 EUR
TCIAB2686-25G TCIAB2686-5G
1-Bromo-4-ciclohexilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-ciclohexilbenceno
Formula: C₁₂H₁₅Br
Número MDL: MFCD00019339
Núm. CAS: 25109-28-8
EINECS: 246-623-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0218719730e4f43c2feb66b70878254e6c368d0&vid=508efaf9632d4a97586da5d05fdcf93a0f2da3d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %