2-Fenilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1311-5G
P1311-1G
TCIAP1311-5GEA
136
EUR
TCIAP1311-5G
TCIAP1311-1G
2-Fenilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
2-Fenilciclohexanona
Formula:
C₁₂H₁₄O Pto. Ebullición: 90 °C (0,5 -rr) Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001629 Núm. CAS: 1444-65-1 EINECS: 215-888-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 57.0 to 61.0 deg-C |