4-Fenilciclohexanona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

P0975-25G P0975-250G
TCIAP0975-25GEA 53 EUR
TCIAP0975-25G TCIAP0975-250G
4-Fenilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
4-Fenilciclohexanona
Formula: C₁₂H₁₄O
Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001641
Núm. CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc30a8cde9c6bbd2cb8c782a82ae25121da879f&vid=86982824c0139b51fa6b73848aaedcb63065687d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR