Ácido 4-ciclohexilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1523-25G
C1523-5G
TCIAC1523-25GEA
203
EUR
TCIAC1523-25G
TCIAC1523-5G
Ácido 4-ciclohexilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-ciclohexilbenzoico
Formula:
C₁₃H₁₆O₂ MW: 204.27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039459 Núm. CAS: 20029-52-1 EINECS: 243-472-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 196.0 to 201.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |