Ácido 2-fenilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-bifenilcarboxílico
P0906-100G
P0906-25G
P0906-500G
TCIAP0906-100GEA
189
EUR
TCIAP0906-100G
TCIAP0906-25G
TCIAP0906-500G
Ácido 2-fenilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fenilbenzoico
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198,22 g/mol Pto. Ebullición: 344°C Pto. de fusión: 108…109 °C Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002463 Núm. CAS: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...