Ácido 4-fenilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-bifenilcarboxílico
P0961-25G P0961-100G
TCIAP0961-25GEA 23 EUR
TCIAP0961-25G TCIAP0961-100G
Ácido 4-fenilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-fenilbenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 373 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002553
Núm. CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity