Norbornano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0517-10G N0517-25G
TCIAN0517-10GEA 144 EUR
TCIAN0517-10G TCIAN0517-25G
Norbornano ≥98.0% (por GC)
Norbornano
Formula: C₇H₁₂
Número MDL: MFCD00074822
Núm. CAS: 279-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd94162238a9280d5f850e3419377e24cf71a1f2&vid=e1f67bc611471f7bcce995529738d7f9bacdd7f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency