(1R)-(+)-α-Pineno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1R)-(+)-2-Pineno, (+)-Pin-2(3)-eno, D(+)-α-Pineno
P1099-25ML P1099-500ML
TCIAP1099-25MLEA 17 EUR
TCIAP1099-25ML TCIAP1099-500ML
(1R)-(+)-α-Pineno ≥97.0% (por GC)
(1R)-(+)-α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001346
Núm. CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9af43c20dc6b34bcb08a3b9ecc4b6138cd7384d6&vid=ffae0253358eeb1447a79fc7fd6f7be32323ac25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg-C (neat)