(+)-3-Carene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0047-25ML C0047-500ML
TCIAC0047-25MLEA 17 EUR
TCIAC0047-25ML TCIAC0047-500ML
(+)-3-Carene ≥90.0% (por GC)
(+)-3-Carene
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066417
Núm. CAS: 498-15-7
EINECS: 207-856-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37853468ed4f18c267ff6610598bdc8d68674edf&vid=4b13049f44820c1569b60a7b8253fb7fde990f39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (neat)