Ácido 2-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido quinolina-2-carboxílico
Q0003-25G Q0003-5G
TCIAQ0003-25GEA 58 EUR
TCIAQ0003-25G TCIAQ0003-5G
Ácido 2-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006752
Núm. CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Índice Merck: 14,08046
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6542e939f45e06dc93afbad4dd2370e2c12c08ea&vid=ef0fdf83683e7d175c17408b86a702270540ad37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency