Ácido 4-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido quinolina-4-carboxílico
Q0065-1G Q0065-25G Q0065-5G
TCIAQ0065-1GEA 28 EUR
TCIAQ0065-1G TCIAQ0065-25G TCIAQ0065-5G
Ácido 4-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006782
Núm. CAS: 486-74-8
EINECS: 207-640-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec95fe087addb02d6fa65d669eed636bdd478e66&vid=d20ce6ab38d6d7658b49a15829b48b84c632ee95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %