Ácido 6-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0077-25G Q0077-5G
TCIAQ0077-25GEA 280 EUR
TCIAQ0077-25G TCIAQ0077-5G
Ácido 6-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 6-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Pto. Ebullición: 345 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 291°C
Número MDL: MFCD00047613
Núm. CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b34f2fb29c051b9ad146d062462302a54ecff15&vid=40f3664ea2c6bc68896e6889e7690e3b04ad2dee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %