4-Cloroquinolina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H56721.03
H56721.06
H56721.03EA
108
EUR
H56721.03
H56721.06
4-Cloroquinolina ≥99%
4-Cloroquinolina
Purity: 99%
CAS No.: 611-35-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.60
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 260-261°
Beilstein Reference: 114721
MDL No.: MFCD00006773
Formula:
C₉H₆ClN MW: 163,61 g/mol Pto. Ebullición: 260…261 °C Pto. de fusión: 28…31 °C Densidad: 1,25 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006773 Núm. CAS: 611-35-8 EINECS: 210-267-7 |