8-Aminoquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0419-25G
A0419-5G
A0419-100G
TCIAA0419-25GEA
92
EUR
TCIAA0419-25G
TCIAA0419-5G
TCIAA0419-100G
8-Aminoquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Aminoquinolina
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. Ebullición: 145°C Pto. de fusión: 64 °C Densidad: 1,337 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006809 Núm. CAS: 578-66-5 EINECS: 209-427-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |