6-Nitroquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0252-25G N0252-5G
TCIAN0252-25GEA 120 EUR
TCIAN0252-25G TCIAN0252-5G
6-Nitroquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Nitroquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Número MDL: MFCD00006799
Núm. CAS: 613-50-3
EINECS: 210-346-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6722ddf5bdadacff45e10d11c813658231a9fdde&vid=659f4fc6cb1ccb388b67706fcc8a0fdbdc9c6769&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency