8-Nitroquinolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0345-25G N0345-5G N0345-100G
TCIAN0345-25GEA 89 EUR
TCIAN0345-25G TCIAN0345-5G TCIAN0345-100G
8-Nitroquinolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
8-Nitroquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89…91 °C
Número MDL: MFCD00006806
Núm. CAS: 607-35-2
EINECS: 210-135-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42ac99bfebb169918e144b259094635136a5e19e&vid=23b0760191cbb8daeca4330fe713d5fb78b56994&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency