Metil 6-quinolil éter ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0891-25G M0891-5G
TCIAM0891-25GEA 219 EUR
TCIAM0891-25G TCIAM0891-5G
Metil 6-quinolil éter ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Metil 6-quinolil éter
Formula: C₁₀H₉NO
Pto. Ebullición: 284°C
Pto. de fusión: 19 °C
Densidad: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006800
Núm. CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f2071d9ac9d56cafee43b90b2f545cbbed8137&vid=b0f2071d9ac9d56cafee43b90b2f545cbbed8137&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %