2-Quinolinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Quinolona
H0304-1G H0304-10G
TCIAH0304-1GEA 23 EUR
TCIAH0304-1G TCIAH0304-10G
2-Quinolinol ≥98.0% (por GC)
2-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199…200 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006743
Núm. CAS: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Índice Merck: 14,01825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680efe8f2dbf03e8dd0075c70ab71b589f1e668c&vid=bbfc697e64510df892015b19092822fbff00a86a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 201.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency