4-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
Q0029-25G Q0029-5G
TCIAQ0029-25GEA 260 EUR
TCIAQ0029-25G TCIAQ0029-5G
4-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 202…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006777
Núm. CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4151d5f4ec692c1b4fc0d65d8b6b71df21360019&vid=54e0ac0748b1d5a2c2d6e7af321d3ad5a369611d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency