5-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Q0059-1G Q0059-5G
TCIAQ0059-1GEA 36 EUR
TCIAQ0059-1G TCIAQ0059-5G
5-Quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 223…226 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006792
Núm. CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5045dd4cc5ea33f11f796306669504ccc32d7eb&vid=8b92cd77c8d9347962ff15cf146134e8e7ed48cf&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR